Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, vapeurs d’azote
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d'air calibré de 100 mL aspiré à travers un tube avec Drager Accuro™ pompe à soufflet
- L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Vapeurs nitreuses 0,5/a |
| Plages de mesure | 0,5 à 10 ppm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?