Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, vapeurs d’azote
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d'air calibré de 100 mL aspiré à travers un tube avec Drager Accuro™ pompe à soufflet
- L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Vapeurs nitreuses 2/a |
| Plage d’humidité | 30 mg/l |
| Plages de mesure | 2 à 100 ppm |
| Nbre de coups | 5/10 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 1 à 2 min |
| Plage de températures (impériale) | 50°F à 86°F |
| Plage de températures (métrique) | 10°C à 30°C |