Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Brouillard d’huile
Code produit 10245492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Brouillard d’huile 1/a
Huile 10/a-P
Plages de mesure:
0,1 - 1 mg/m3
1 à 10 mg/msup3/sup
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure Conditionnement
10245492 Brouillard d’huile 1/a 1 à 10 mg/msup3/sup 10 pièces
10495192 Huile 10/a-P 0,1 - 1 mg/m3 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245492 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6733031
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes de détection de gaz pour brouillard d’huile.
Tubes de détection des gaz pour brouillard d’huile.
6733031 :
  • Indique uniquement les aérosols d’huiles minérales et synthétiques (brouillard)
  • Plage de mesure standard : 1 à 10 mg/m³
  • Nombre de coups n : 100
  • Durée de la mesure : environ 25 min.
  • Changement de couleur : du blanc au brun
6728371 :
  • Indique la concentration totale d’aérosols d’huiles minérales et synthétiques (brouillard) et de vapeurs d’huile
  • Plage de mesure standard : 25 à 100 µg
  • Changement de couleur : du blanc au beige ou au jaune
Informations sur la commande
Remarque : L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher.
Spécification
Certifications/Conformité Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI)
Composants mesurés Brouillard d’huile 1/a
Plage d’humidité Inférieur à 20 mg/L
Plages de mesure 1 à 10 mg/msup3/sup
Nbre de coups 100
Quantité 10
Temps de réponse 25 min
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.