Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, oxygène
Code produit 10475382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
5 à 23 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure unitSize
10475382 5 à 23 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10475382 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8103261
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Composants mesurés Oxygène
Plage d’humidité 0 à 40 mg/l
Plages de mesure 5 à 23 %
Nbre de coups 1
Quantité 10
Temps de réponse 1 min
Plage de températures (impériale) 41°F à 122°F
Plage de températures (métrique) 5° à 50°C
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.