Learn More
Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Ozone
Code produit 10120921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Ozone 0,05/b
Ozone 10/a
Plages de mesure:
0,05 à 0,7 ppm
20 à 300 ppm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure Conditionnement
10120921 Ozone 0,05/b 0,05 à 0,7 ppm 10 pièces
10355142 Ozone 10/a 20 à 300 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10120921 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6733181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.66€
    204.22€ / 10 pièces
    Économisez 119.44€
    36% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour effectuer des mesures ponctuelles de divers gaz et vapeurs
  • Flacon en verre
  • Échantillon d'air calibré de 100 mL aspiré à travers un tube avec Drager Accuro™ pompe à soufflet
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Composants mesurés Ozone 0,05/b
Plages de mesure 0,05 à 0,7 ppm
Quantité 10/Boîte