Learn More
Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Ozone
Code produit 10355142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Ozone 0,05/b
Ozone 10/a
Plages de mesure:
0,05 à 0,7 ppm
20 à 300 ppm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure unitSize
10355142 Ozone 10/a 20 à 300 ppm 10 pièces
10120921 Ozone 0,05/b 0,05 à 0,7 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10355142 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur CH21001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour effectuer des mesures ponctuelles de divers gaz et vapeurs
  • Flacon en verre
  • Échantillon d'air calibré de 100 mL aspiré à travers un tube avec Drager Accuro™ pompe à soufflet
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Composants mesurés Ozone 10/a
Plage d’humidité 2 à 30 mg/l
Plages de mesure 20 à 300 ppm
Nbre de coups 1
Quantité 10
Temps de réponse 20 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C