Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – hydrocarbures pétroliers
Code produit 10504601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
100 à 2500 ppm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10504601 100 à 2500 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10504601 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6730201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.93€
    147.78€ / 10 pièces
    Économisez 50.15€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Composants mesurés Hydrocarbures pétroliers 100/a (acétylène)
Plage d’humidité Inférieur à 30 mg/L
Plages de mesure 100 à 2500 ppm
Nbre de coups 2
Quantité 10
Temps de réponse 30 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C