Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Vapeur d’eau
Code produit 10318562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,05 à 1
1 à 40
20 à 1500
20 à 40 mg/l
3 à 60
5 à 200
Type de tube:
Vapeur d’eau 0,1
Vapeur d’eau 0,1/a
Vapeur d’eau 1/b
Vapeur d’eau 20/a-P
Vapeur d’eau 3/a
Vapeur d’eau 5/a-p
Temps de réponse:
1,5 min
10 à 5 min
2 min
20/40 s
25 min
Non applicable
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Type de tube Temps de réponse unitSize
10318562 5 à 200 Vapeur d’eau 5/a-p 25 min 10 pièces
15242770 3 à 60 Vapeur d’eau 3/a Non applicable 3 pièces
10443922 0,05 à 1 Vapeur d’eau 0,1/a 1,5 min 10 pièces
10729314 20 à 40 mg/l Vapeur d’eau 1/b 20/40 s 10 pièces
10296602 20 à 1500 Vapeur d’eau 20/a-P 10 à 5 min 1 pièce
10062541 1 à 40 Vapeur d’eau 0,1 2 min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10318562 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6728531
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponible en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher Scientific™.
Spécification
Composants mesurés Vapeur d’eau
Plage d’humidité Non applicable
Plages de mesure 5 à 200
Quantité 10
Temps de réponse 25 min
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Type de tube Vapeur d’eau 5/a-p