Learn More
Dräger™ Pompe à tube automatique X-act™ 5000 : Bloc-batterie
Code produit 13547260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bloc-batterie NiMH
Tension:
110 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Tension Conditionnement
13547260 Bloc-batterie NiMH 110 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13547260 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 4523520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.53€
    439.03€ / 1 pièces
    Économisez 114.50€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pompe à tube automatique X-act 5000
Type Bloc-batterie NiMH
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 5° à 40°C
Tension 110 V