Learn More
Dräger™ Pompe à tube automatique X-act™ 5000 : Chargeurs
Code produit 13537270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Chargeur mural
Dimensions (L x l x H):
6 x 6 x 6 po. (15,2 x 15,2 x 15,2cm)
Tension:
110/230 VCA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Dimensions (L x l x H) Tension Conditionnement
13537270 Chargeur mural 6 x 6 x 6 po. (15,2 x 15,2 x 15,2cm) 110/230 VCA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13537270 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 4523545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.85€
    117.30€ / 1 pièces
    Économisez 32.55€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Dimensions (L x l x H) 6 x 6 x 6 po. (15,2 x 15,2 x 15,2cm)
Type Chargeur mural
Hauteur (impériale) 6 po
Hauteur (métrique) 15,2 cm
Longueur (impériale) 15,24 cm
Longueur (métrique) 15,2 cm
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 5° à 40°C
Tension 110/230 VCA
Largeur (impériale) 6 po
Largeur (métrique) 15,2 cm