Learn More
Dräger™ Blocs-batteries pour détecteur multigaz X-am™ 7000
Code produit 11352090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bloc de batterie, autonomie supplémentaire
Bloc-batterie standard
Autonomie de la batterie:
20 h
9 h
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Autonomie de la batterie Conditionnement
11352090 Bloc-batterie standard 9 h 1 pièce
16421255 Bloc de batterie, autonomie supplémentaire 20 h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352090 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8317408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Accessoire pour détecteur multigaz X-am 7000.
Accessoire pour détecteurs multigaz X-am 7000.
Spécification
Autonomie de la batterie 9 h
Dimensions (L x l x H) 6 x 5,5 x 3 in (15 x 14 x 7,5 cm)
À utiliser avec (équipement) Détecteur multigaz Dräger X-am 7000
Type Bloc-batterie standard
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7,5cm
Indice IP IP 67
Longueur (impériale) 6 po
Longueur (métrique) 15 cm
Poids (impériale) 21,12 oz.
Poids (métrique) 600 g
Largeur (impériale) 5,5 in
Largeur (métrique) 14 cm