Learn More
Dräger™ Blocs-batteries pour détecteur multigaz X-am™ 7000
Code produit 16421255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bloc de batterie, autonomie supplémentaire
Bloc-batterie standard
Autonomie de la batterie:
20 h
9 h
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Autonomie de la batterie Conditionnement
16421255 Bloc de batterie, autonomie supplémentaire 20 h 1 pièce
11352090 Bloc-batterie standard 9 h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16421255 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8317454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    756.36€
    674.68€ / 1 pièces
    Économisez 81.68€
    10% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Accessoire pour détecteur multigaz X-am 7000.
Accessoire pour détecteur multigaz X-am 7000.
Spécification
Autonomie de la batterie 20 h
Dimensions (L x l x H) 6 x 5,5 x 3 in (15 x 14 x 7,5 cm)
À utiliser avec (équipement) Moniteur multi-gaz X-am 7000
Type Bloc de batterie, autonomie supplémentaire
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7.5 cm
Indice IP IP 67
Longueur (impériale) 15,24 cm
Longueur (métrique) 15 cm
Poids (impériale) 21,12 oz.
Poids (métrique) 600g
Largeur (impériale) 5,5 in
Largeur (métrique) 14 cm