Learn More
Dräger™ Capteurs XS-2 pour détecteurs multigaz MiniWarn™
Code produit 11322080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 25 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
11322080 0 à 25 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11322080 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6810375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.78€
    591.32€ / 1 pièces
    Économisez 191.46€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Pour la détection ou la surveillance de l’oxygène
  • Plage de mesure de 0 à 25 % de volume
  • Résolution de 0,1 % du volume
  • Compatible avec les détecteurs Pac III, MiniWarn et Multiwarn II
Garantie
2 ans
Spécification
Composants mesurés Oxygène
Plage d’humidité 10 à 95 %
Plages de mesure 0 à 25 %
Gamme de pression 700 à 1300 mbar
Résolution 0,1
Plage de températures (impériale) -40°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -40° à +50°C
Garantie 2 ans