Learn More
Dräger™ Capteurs XS pour détecteurs multigaz MiniWarn™
Code produit 10030032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 200
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10030032 0 à 200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10030032 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6809115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.55€
    1186.94€ / 1 pièces
    Économisez 378.61€
    24% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Pour la détection ou la surveillance de l’acétaldéhyde gazeux
  • Plage : 0 à 200 ppm avec une résolution de 1 ppm
Spécification
Composants mesurés Vapeurs organiques
Plage d’humidité 10 à 90 %
Plages de mesure 0 à 200
Gamme de pression 700 à 1300 mbar
Résolution 0,5
Plage de températures (impériale) -4°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Garantie 1 an