Learn More
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC
Code produit 15600899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 2000 ppm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
15600899 0 à 2000 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15600899 Fournisseur Draeger Safety Code fournisseur 6813210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.72€
    425.73€ / 1 pièces
    Économisez 138.99€
    24% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Draeger Safety DrögerSensor™ Le détecteur XXS CO LC détecte le CO avec une résolution de 1 ppm pour une utilisation avec X-am™ Moniteurs multigaz série 5600.
  • Capteur de détecteur de gaz de 0-2000 ppm
  • Détecte le CO à une résolution de 1 ppm
  • Pour une utilisation avec les moniteurs de gaz multiples de la série X-am™ 5600
Spécification
Certifications/Conformité Certification CSA, homologation MED
Composants mesurés Monoxyde de carbone
À utiliser avec (équipement) Moniteurs multi-gaz série X-am 5600
Plages de mesure 0 à 2000 ppm
Résolution 1 ppm
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C