Learn More
BRAND™ Burette de rechange SILBERBRAND™ AR-GLAS™
Code produit 10238460 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10238460 10 ml 1 pièce
10064310 15 ml 1 pièce
10647671 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10238460 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23713
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée avec le modèle Dr. Schiling d’AR-GLAS™. Pour une utilisation avec des burettes automatiques.
  • Fabrication AR-GLAS™
  • À utiliser avec une burette automatique
  • Dr Modèle Schilling
  • Dos de style Schellbach
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 330 mm
À utiliser avec (équipement) Burettes automatiques
Matériau Verre borosilicaté
Type Burette automatique