Learn More
BRAND™ Burette de rechange SILBERBRAND™ AR-GLAS™
Product Code. 10647671 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
50 ml
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10647671 50 ml 1 pièce
10238460 10 ml 1 pièce
10064310 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10647671 Supplier BRAND™ Supplier No. 23718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.70€
    52.25€ / 1 pièces
    Économisez 4.45€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriquée avec le modèle Dr. Schiling d’AR-GLAS™. Pour une utilisation avec des burettes automatiques.
  • Fabrication AR-GLAS™
  • À utiliser avec une burette automatique
  • Dr Modèle Schilling
  • Dos de style Schellbach
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 580 mm
À utiliser avec (équipement) Burettes automatiques
Matériau Verre borosilicaté
Type Burette automatique