Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques, selon le modèle du Dr. Schilling
Description
- Avec bande Schellbach
- Graduation bleue
- Burette à débit rapide
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Flacon LDPE |
| Balance | Bleu |
| Tolérance | ±0,1 mL |
| Type | Schilling Buret |
| Certifications/Conformité | Certificat DKD |