Learn More
Gibco™ DR4 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Code produit 15990453 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 106 cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15990453 2 x 106 cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15990453 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A34966
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Les fibroblastes embryonnaires de souris (MEF) Gibco DR4 irradiés sont des cellules nourricières résistantes à plusieurs médicaments, qui prennent en charge des cellules souches embryonnaires humaines et de souris saines et non différenciées (ESC) et des cellules souches pluripotentes induites (CSPi).
Fabriquées par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem n° de cat. GSC-6204G, ces cellules MEF sont isolées à partir de souris consanguines DR4 x CF1, arrêtées mitotiquement par irradiation et testées afin de garantir la sécurité et les performances. Pour d’autres variantes des MEF résistants aux médicaments, voir Fibroblastes embryonnaires de souris CF6-Neo, irradiés ou Fibroblastes embryonnaires de souris CF6-Neo, traités à la MitC. Vous pouvez également choisir parmi notre sélection de MEF non résistants aux médicaments pour convenir à votre application.
• Gagnez du temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
• Culture des ESC et des CSPi en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
• Procédez à une sélection de médicaments avec des MEF résistants à la néomycine / généticine, la puromycine, l’hygromycine et la 6-thioguanine
Gagnez du temps avec les MEF prêts à l’emploi
Les MEF DR4 irradiés vous aident à gagner du temps et à gérer les problèmes d’une installation animale, à effectuer des dissections fastidieuses et chronophages, et à développer et tester des cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur votre recherche grâce à ces cellules nourricières prêtes à l’emploi et pré-inactivées.
Culture avec des cellules nourricières soigneusement testées
Chaque lot de MEF DR4 fait l’objet de tests pour détecter des bactéries, le mycoplasme et les pathogènes de souris et minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour sa viabilité post-décongélation (généralement supérieure à 95 %) et sa capacité à prendre en charge les ESC humains et de souris afin d’assurer des performances solides et constantes. Ces MEF ont été utilisés avec succès avec les lignées ESC / CSPi d’autres espèces, mais doivent être testées pour garantir leur compatibilité si elles sont utilisées pour une telle application.
Procédez à une sélection de médicaments avec des cellules résistantes à plusieurs médicaments
Les MEF DR4 expriment des transgènes qui les rendent résistants à quatre médicaments différents : la généticine (G418), la puromycine, l’hygromycine et la 6-thioguanine. Chaque lot fait l’objet de tests de tolérance à diverses concentrations de ces médicaments et la plage de seuil de survie est indiquée dans le certificat d’analyse pour faciliter la conception des expériences. Utilisez ces cellules nourricières pour prendre en charge la culture ESC ou CSPi non différenciée tout en effectuant la sélection de médicaments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés
Stocker dans de l’azote liquide.
Age Embryonique
Type de cellule Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris
Forme Cryoconservé
Espèces Souris
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Nbre de cellules 2 x 106
Quantité 2 x 106 cellules
Conditions d’expédition Expédié sur de la glace sèche