Learn More
Draeger Tubes à court terme
Code produit 10364020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Mercaptan 0,1/a
Vapeurs nitreuses 50/b
i-Propanol 50/a
Éthanol 100/a
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
10364020 Mercaptan 0,1/a -
15648754 i-Propanol 50/a 10 pièces
15852385 Vapeurs nitreuses 50/b -
15887676 Éthanol 100/a 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10364020 Fournisseur Draeger Code fournisseur 8103281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.53€
    236.13€ / 10 pièces
    Économisez 124.40€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les tubes Draeger faciles à utiliser sont une méthode très économique et fiable pour la mesure des gaz.
  • Mesures rapides et ciblées
  • Manipulation facile soit manuellement à l’aide de la pompe Draeger-Tube Accuro soit automatiquement avec Draeger X-act 5000
  • Le champ d’application comprend des examens de l’air sur le lieu de travail, des analyses techniques des gaz dans les zones de concentration des émissions / immissions, des mesures de l’air comprimé / des gaz
  • Mesure un grand nombre de gaz et vapeurs différents
Spécification
Composants mesurés Mercaptan 0,1/a
Type à court terme Draeger Tubes d'échantillonnage
À utiliser avec (application) Mesures ponctuelles de plus de 500 gaz différents