Learn More
Dräger™ Tube détecteur — Acide cyanhydrique
Description
- Flacon en verre scellé
- Contient des matériaux porteurs solides et des réactifs chimiques qui réagissent à des gaz / vapeurs particuliers
- Fournit des résultats exacts
- Étalonnage affiché sous forme d’échelle imprimée sur le tube
- Applications dans l’industrie, lutte contre les incendies, prévention des diasters, travaux de laboratoire et protection de l’environnement
Spécification
Spécification
| Limites de détection | 0,5 à 100 ppm |
| Composants mesurés | Acide cyanhydrique |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 10/paquet |
| Type de tube | Tube du détecteur |