Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Dioxyde d’azote
Code produit 15594933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,1 à 30 ppm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
15594933 0,1 à 30 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15594933 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8103631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.20€
    153.46€ / 10 pièces
    Économisez 39.74€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Moyen économique et fiable de mesurer les gaz et vapeurs toxiques sur le lieu de travail
Les DragerTubes™ avec la pompe accuro™ offrent des résultats précis, résultant en un écart-type de ± 10 %. Ceci est dû au volume constant fourni par la conception de la pompe à soufflets et à la qualité atteinte par l’étalonnage individuel de chaque lot de DragerTubes, testés par lots à intervalles réguliers, afin de garantir la précision sur toute la durée de vie des tubes.
  • Plage de mesures : 0,1 à 30 ppm
Spécification
Limites de détection 0,1 à 30 ppm
Composants mesurés Dioxyde d’azote 0,1/a
Plages de mesure 0,1 à 30 ppm
Quantité 10/paquet