Learn More
GVS Disque de vidange
Code produit 32178281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
42 mm
47 mm
90 mm
292 mm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
32178281 42 mm 100 pièces
32177432 47 mm 100 pièces
32177462 90 mm 25 pièces
32177706 13 mm 100 pièces
32178115 25 mm 100 pièces
32178068 292 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 32178281 Fournisseur GVS Code fournisseur 1215500
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
GVS Disque de drainage utilisé avec PCTE membrane.
  • Fréquemment utilisé avec PCTE des membranes (polycarbonate) et PETE (polyester) pour augmenter l’écoulement
  • Espaceur entre membranes empilées
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre à membrane
Format Disque
Matériau Polyester
Matériau (membrane) Polyester
Stérilité Non stérile
Type Filtre à membrane
Diamètre (métrique) 42 mm
À utiliser avec (équipement) Systèmes de filtration