Learn More
Equip Labo™ Armoire à tiroir
Code produit 12651872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
45 x 53 x 72 cm
45 x 84 x 72 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) unitSize
12651872 45 x 53 x 72 cm 1 pièce
12661872 45 x 84 x 72 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12651872 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8605
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cette armoire à panneaux en mélamine blanche, robuste, riche et dépolie, d’une largeur de 54 ou de 84 cm, est idéale pour une utilisation en laboratoire et dans les environnements scientifiques et de recherche.
  • Mobilier à roulettes
  • Placé sous la paillasse
  • Mobilier équipé de portes ou de tiroirs
  • Largeur 54 ou 84 cm
  • Armoire à panneaux en mélamine blanche dépolie
  • Hauteur interne des tiroirs 8,5cm
  • Armoire à 3 t
Spécification
Type de produit Armoire à tiroir
Couleur Blanc
Type de hotte Armoire à tiroir
Profondeur (métrique) 45 cm
Dimensions (P x L x H) 45 x 53 x 72 cm
Hauteur (métrique) 72 cm
Nbre de tiroirs 3
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 54 cm