Learn More
Thermo Scientific™ Séparateurs de tiroirs
Code produit 11904286 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réfrigérateurs Thermo Scientific Revco et Forma 23,3, 51,1 et 78,8 pi3 pour banques de sang et congélateurs de plasma.
Réfrigérateurs pour banques de sang et congélateurs à plasma 4,9 et 11,5 pi³ Thermo Scientific Revco et Forma.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11904286 Réfrigérateurs pour banques de sang et congélateurs à plasma 4,9 et 11,5 pi³ Thermo Scientific Revco et Forma. 1 pièce
17805444 Réfrigérateurs Thermo Scientific Revco et Forma 23,3, 51,1 et 78,8 pi3 pour banques de sang et congélateurs de plasma. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904286 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.78€
    231.00€ / 1 pièces
    Économisez 17.78€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Optimisez le stockage à l’intérieur des réfrigérateurs pour banques de sang et des congélateurs à plasma grâce à ces séparateurs de tiroirs en option.
Optimisez le stockage à l’intérieur des réfrigérateurs pour banques de sang et des congélateurs pour plasma grâce à ces séparateurs de tiroir Thermo Scientific™ en option.
Les séparateurs de tiroir en acier inox facilitent la gestion du stock de sachets et de boîtes :
  • Séparateur quatre colonnes pour tous les modèles, sauf les modèles de 826 L (29,2 pi3)
  • Séparateurs cinq colonnes pour les modèles de 826 L (29,2 pi3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateurs pour banques de sang et congélateurs à plasma 4,9 et 11,5 pi³ Thermo Scientific Revco et Forma.
Capacité Sachets
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.