Learn More
Thermo Scientific™ Séparateurs de tiroirs
Product Code. 17805444 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réfrigérateurs Thermo Scientific Revco et Forma 23,3, 51,1 et 78,8 pi3 pour banques de sang et congélateurs de plasma.
Réfrigérateurs pour banques de sang et congélateurs à plasma 4,9 et 11,5 pi³ Thermo Scientific Revco et Forma.
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
17805444 Réfrigérateurs Thermo Scientific Revco et Forma 23,3, 51,1 et 78,8 pi3 pour banques de sang et congélateurs de plasma. 1 pièce
11904286 Réfrigérateurs pour banques de sang et congélateurs à plasma 4,9 et 11,5 pi³ Thermo Scientific Revco et Forma. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17805444 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.04€
    192.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.04€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimisez le stockage à l’intérieur des réfrigérateurs pour banques de sang et des congélateurs à plasma grâce à ces séparateurs de tiroirs en option.
Optimisez le stockage à l’intérieur des réfrigérateurs pour banques de sang et des congélateurs pour plasma grâce à ces séparateurs de tiroir Thermo Scientific™ en option.
Les séparateurs de tiroirs en acier inoxydable facilitent la gestion du stock de poches et de boîtes.
  • Séparateurs 4 colonnes pour tous les modèles sauf sur les modèles de 29,2 ft3 (826 litres)
  • Séparateurs 5 colonnes pour les modèles de 29,2 ft3 (826 litres)
  • 7027 - modèles de 4,9 ft3 (133 litres)
  • 7027 - modèles de 11,5 ft3 (326 litres)
  • 6206 - modèles de 23,3 ft3 (659 litres)
  • 6963 - modèles de 29,2 ft3 (826 litres)
  • 6206 - modèles de 51,1 ft3 (1 447 litres)
  • 6206 - modèles de 78,8 ft3 (2 231 litres)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 4 - colonne diviseur
Type 4-Column Divider
Capacité (impériale) 78.8 cu. ft.
Capacité (métrique) 2231.3 L
Tiroirs Acier inoxydable (tiroir)
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateurs Thermo Scientific Revco et Forma 23,3, 51,1 et 78,8 pi3 pour banques de sang et congélateurs de plasma.
Capacité Boxes
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.