Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq™
Code produit 15619374 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Quantité:
200 U
2500 U
4 × 2 500 U
500 U
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
2500 pièces
2500µL
4 pièces
500 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
15619374 Colorless 2500 U 2500µL
15699364 Colorless 200 U 1 pièce
15609374 Colorless 500 U 1 pièce
15787496 Colorless 500 U 1 pièce
15797496 Colorless 2500 U 1 pièce
15636154 Colorless 4 × 2 500 U 4 pièces
15629374 Green 200 U 1 pièce
15646154 Green 200 U 200 pièces
15639374 Green 500 U 1 pièce
15707506 Green 500 U 1 pièce
15656154 Green 500 U 500 pièces
15649374 Green 2500 U 1 pièce
15717506 Green 2500 U 1 pièce
15666154 Green 2500 U 2500 pièces
15676154 Green 4 × 2 500 U 4 pièces
15659374 Green 4 × 2 500 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15619374 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP1703
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’ADN polymérase est le produit de choix pour une amplification constante et robuste avec des étapes d’optimisation minimales
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, available in colorless and green formats, is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Thermo Scientific™ DreamTaq™ est une ADN polymérase Taq à démarrage à chaud améliorée qui augmente la spécificité, la sensibilité et les rendements de la PCR par rapport aux ADN polymérases Taq à démarrage à chaud conventionnelles. L’ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq utilise l’inhibition basée sur les anticorps de l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante pour empêcher l’amplification de produits non spécifiques avant l’étape d’amplification.
De meilleurs résultats de la réaction :
  • Un rendement supérieur des amplicons cibles à partir de faibles quantités de modèles.
  • Une meilleure spécificité de réaction grâce à une technologie de démarrage à chaud fiable.
  • Une plus large gamme de longueurs d’amplicons : amplification de routine des fragments d’ADN génomique jusqu’à 6 kb.
Commodité améliorée :
  • Préparation de la réaction à température ambiante.
  • Optimisation minimisée de la concentration en Mg2+ et des températures d’hybridation des amorces grâce à un tampon de réaction optimisé.
Taille de l’amplicon (ADN complexe) : 6 kb
Fidélité (vs. Taq) : 1X
Recommended Storage
Store at -20C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Contenu :
• 5 x 100 μl d’ADN polymérase Hot Start DreamTaq (5 U/μl)
• 10 x 1,25 ml de tampon DreamTaq 10X (inclut du MgCl2 à 20 mM)
Conserver entre -5 et -30°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase DreamTaq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 2500 U
Conditions d’expédition Glace humide ou sèche.
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Couleur Colorless