Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix pour PCR à démarrage à chaud DreamTaq™
Code produit 15679374 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1000 réactions
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de réactions unitSize
15679374 Colorless 1000 réactions 1 pièce
15669374 Colorless 200 réactions 1 pièce
15717536 Colorless 200 réactions 1 pièce
15615014 Colorless 1000 réactions 1000 réactions
15686154 Colorless 1000 réactions 1000 réactions
15689374 Green 200 réactions 1 pièce
15699374 Green 1000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15679374 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K9012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Includes
Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq, 2X ; eau, exempte de nucléase
L’ADN polymérase Thermo Scientific DreamTaq Hot Start est à privilégier si vous avez besoin d’une amplification constante et robuste avec des étapes d’optimisation minimes
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Thermo Scientific™ DreamTaq™ est une ADN polymérase Taq à démarrage à chaud améliorée qui augmente la spécificité, la sensibilité et les rendements de la PCR par rapport aux ADN polymérases Taq à démarrage à chaud conventionnelles. L’ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq utilise l’inhibition basée sur les anticorps de l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante pour empêcher l’amplification de produits non spécifiques avant l’étape d’amplification.
De meilleurs résultats de la réaction :
  • Un rendement supérieur des amplicons cibles à partir de faibles quantités de modèles.
  • Une meilleure spécificité de réaction grâce à une technologie de démarrage à chaud fiable.
  • Une plus large gamme de longueurs d’amplicons : amplification de routine des fragments d’ADN génomique jusqu’à 6 kb.
Commodité améliorée :
  • Préparation de la réaction à température ambiante.
  • Optimisation minimisée de la concentration en Mg2+ et des températures d’hybridation des amorces grâce à un tampon de réaction optimisé.
  • Flux de travail simplifié et procédure de pipetage minimisée grâce au format master mix 2X.
Taille de l’amplicon (ADN complexe) : 6 kb
Fidélité (vs. Taq) : 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq (2X) 20 x 1,25 ml
• Eau exempte de nucléase 20 x 1,25 ml
À conserver entre -5 et -30°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase DreamTaq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 1 000 réactions
Conditions d’expédition Glace humide ou sèche.
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 1000 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Couleur Colorless
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.