Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix pour PCR à démarrage à chaud DreamTaq™
Code produit 15699374 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1000 réactions
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de réactions Conditionnement
15699374 Green 1000 réactions 1 pièce
15669374 Colorless 200 réactions 1 pièce
15717536 Colorless 200 réactions 1 pièce
15686154 Colorless 1000 réactions 1000 réactions
15727536 Colorless 1000 réactions 1 pièce
15679374 Colorless 1000 réactions 1 pièce
15615014 Colorless 1000 réactions 1000 réactions
15737536 Green 200 réactions 1 pièce
15689374 Green 200 réactions 1 pièce
15606164 Green 1000 réactions 1000 réactions
15747536 Green 1000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15699374 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K9022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    622.65€ / 1 pièces
    Économisez 207.35€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’ADN polymérase Thermo Scientific DreamTaq Hot Start est à privilégier si vous avez besoin d’une amplification constante et robuste avec des étapes d’optimisation minimes
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Thermo Scientific™ DreamTaq™ est une ADN polymérase Taq à démarrage à chaud améliorée qui augmente la spécificité, la sensibilité et les rendements de la PCR par rapport aux ADN polymérases Taq à démarrage à chaud conventionnelles. L’ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq utilise l’inhibition basée sur les anticorps de l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante pour empêcher l’amplification de produits non spécifiques avant l’étape d’amplification.
De meilleurs résultats de la réaction :
  • Un rendement supérieur des amplicons cibles à partir de faibles quantités de modèles.
  • Une meilleure spécificité de réaction grâce à une technologie de démarrage à chaud fiable.
  • Une plus large gamme de longueurs d’amplicons : amplification de routine des fragments d’ADN génomique jusqu’à 6 kb.
Commodité améliorée :
  • Préparation de la réaction à température ambiante.
  • Optimisation minimisée de la concentration en Mg2+ et des températures d’hybridation des amorces grâce à un tampon de réaction optimisé.
  • Flux de travail simplifié et procédure de pipetage minimisée grâce au format master mix 2X.
Taille de l’amplicon (ADN complexe) : 6 kb
Fidélité (vs. Taq) : 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq Green (2X) 20 x 1,25 ml
• Eau exempte de nucléase 20 x 1,25 ml
À conserver entre -5 et -30°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase DreamTaq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 1 000 réactions
Conditions d’expédition Glace humide ou sèche.
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 1000 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Couleur Green
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.