Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR DreamTaq (2X)
Product Code. 11813933 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Quantité:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25 ml
Unit Size:
1000 réactions
200 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Quantité Unit Size
11813933 Green 4 x 1.25 mL 200 réactions
15787516 Colorless 4 x 1.25 mL 200 réactions
11896833 Colorless 4 x 1.25 mL 200 réactions
11806843 Colorless 20 x 1.25 ml 1000 réactions
15797516 Colorless 20 x 1.25 ml 1000 réactions
11816843 Green 20 x 1.25 ml 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11813933 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. K1081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    110.65€ / 200 réactions
    Économisez 34.35€
    23% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq PCR (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, un tampon DreamTaq optimisé, du MgCl2 et des dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
Points clés
  • Chargement direct du produit issu de la PCR sur le gel
  • Rendements élevés et haute sensibilité de la PCR
  • Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et jusqu’à 20 kb d’ADN viral
  • Amplification robuste avec une optimisation minimale
  • Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
Applications
  • Amplification PCR de routine des fragments d’ADN jusqu’à 6 kb
  • Génotypage
  • PCR à haut rendement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• 4 x 1,25 ml de Master Mix PCR DreamTaq Green (2X), qui comprend l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq Green 2X, des dNTP et du MgCl2 à 4 mM
• 4 x 1,25 ml d’eau exempte de nucléases
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase DreamTaq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 4 x 1.25 mL
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Couleur Green
Show More Show Less
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.