Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR DreamTaq (2X)
Code produit p-9034008 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Quantité:
4 x 1.25 ml
20 x 1.25 ml
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
11896833 Colorless 4 x 1.25 ml 200 réactions
15797516 Colorless 20 x 1.25 ml 1000 réactions
11806843 Colorless 20 x 1.25 ml 1000 réactions
11813933 Green 4 x 1.25 ml 200 réactions
11816843 Green 20 x 1.25 ml 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11896833 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1071
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq PCR (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, un tampon DreamTaq optimisé, du MgCl2 et des dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
Points clés
  • Amplification robuste avec une optimisation minimale
  • Rendements élevés des produits de PCR
  • Sensibilité plus élevée en comparaison avec l’ADN polymérase Taq classique
  • Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et 20 kb d’ADN viral
  • Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Contenu :
• 4 x 1,25 ml de Master Mix PCR DreamTaq (2X), qui comprend l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq 2X, des dNTP et du MgCl2 à 4 mM
• 4 x 1,25 ml d’eau exempte de nucléases
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase DreamTaq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 4 x 1.25 ml
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Couleur Colorless