Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon laveur de gaz Drechsel
Code produit 11896164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11896164 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11896164 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05510070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    62.56€ / 1 pièces
    Économisez 96.44€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
En verre borosilicaté. Les flacons laveurs de gaz Drechsel Lenz Laborglasinstrumente™ sont utilisés pour saturer un liquide avec un gaz ou un gaz avec d’autres vapeurs. Ces flacons sont efficaces pour humidifier les mélanges de dioxyde de carbone et
  • Selon DIN 12596
  • Complet avec accessoire (avec papier filtre)
  • Joint rodé : NS 29/32
  • En verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN 12596