Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons laveurs de gaz Drechsel
Code produit 11536924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Porosité:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Porosité Conditionnement
11536924 500 mL 1 1 pièce
10450323 500 mL 2 1 pièce
10622092 1 000 ml 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11536924 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05510113
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Flacons laveurs de gaz de type Drechsel avec disque filtrant
  • Conforme à la norme DIN 12596
  • Avec tête (avec disque filtrant)
  • Raccordement au sol : NS 29/32
  • Matériel: DURAN™ tubes  (tête), verre borosilicate 3,3 (bouteille)
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Type Raccords GL 14
Comprend Tête de tubulure DURAN™, flacon en verre borosilicaté 3.3
Porosité 1