Learn More
Cole-Parmer™ Chauffage à bloc sec série BH-250
Code produit 13479916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Numérique
Numérique, RS-232, 200 °C
Numérique, double contrôle, 100°C
Nbre de blocs:
2
3
Plage de températures (métrique):
200°C
Ambiant +5° jusqu'à 200 °C
Température ambiante de +5° à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Nbre de blocs Plage de températures (métrique) unitSize
13479916 Numérique, RS-232, 200 °C 3 200°C 1 pièce
11593789 Numérique, RS-232, 200 °C 2 200°C 1 pièce
15275607 Numérique 3 Ambiant +5° jusqu'à 200 °C 1 pièce
15285607 Numérique 3 Température ambiante de +5° à 100°C 1 pièce
15245607 Numérique, double contrôle, 100°C 2 Température ambiante de +5° à 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13479916 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3662016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2142.40€
    1667.30€ / 1 pièces
    Économisez 475.10€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez un dispositif de chauffage, puis des blocs pour répondre aux besoins de vos applications.
  • Éléments chauffants de précision avec une excellente précision de la température
  • La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
  • Ils prennent moins de place, —leur légèreté et leur surface supérieure plate permettent de les empiler lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Utilisez ces éléments chauffants comme source de température sèche et constante pour diverses applications de laboratoire et de recherche. Tous les modèles disposent de témoins lumineux indépendants pour indiquer l’alimentation secteur, l’action de chauffage et la coupure en cas de surchauffe. Le « nombre de blocs acceptés » indiqué dans le tableau de commande correspond au nombre de blocs de largeur simple acceptés par chaque réchauffeur de blocs. Un appareil de chauffage qui accepte deux blocs de largeur simple acceptera un bloc de largeur double. Utilisez des modèles à trois et quatre blocs pour les applications à haut débit telles que la demande chimique en oxygène (DCO).
Spécification
Type de contrôleur Numérique, RS-232, 200 °C
Capacité Tubes et plaques d'échantillon
Plage de températures (métrique) 200°C
Type Bloc chauffant
Nbre de blocs 3
Tension 230 V