Learn More
Thermo Scientific™ Contrôles DRI™ Creatinine Detect
Code produit 17596005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
1,3 mg/dl
23 mg/dl
7,5 mg/dl
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
17596005 7,5 mg/dl 1 pièce
17586005 1,3 mg/dl 1 pièce
17506015 23 mg/dl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17596005 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 100274
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants destinés à masquer les substances recherchées avec les contrôles Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™.
Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants pour masquer les substances contrôlées dans les échantillons d’urine avec les contrôles pour tests de validation d’échantillon Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™. Liquides et prêts à l’emploi, ces contrôles peuvent être utilisés sur un grand nombre d’analyseurs de biochimie. Alors que les nouvelles tendances d’adultérants se propagent dans l’ensemble des tests, faites confiance à notre équipe de développement produits rapide pour vous offrir une solution de détection économique en temps utile.
  • L’une des plus grandes gammes de tests disponibles
  • Calibrateurs et contrôles correspondants proposés dans des formats appropriés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Contrôles pour tests de validation d’échantillons de créatinine DRI™
Concentration 7,5 mg/dl
Substances à analyser détectables Créatinine
Type d’échantillon Urine
Type Control
Quantité 1 x 25 ml