Learn More
Thermo Scientific™ Tests de validation des échantillons DRI™ Indiko™ Creatinine-Detect™
Code produit 17566005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 x 18 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17566005 3 x 18 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17566005 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 10015638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    121.70€ / 1 pièces
    Économisez 5.30€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Relevez le défi de la lutte contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants pour masquer les substances réglementées avec le kit Thermo Scientific™ DRI™ Indiko™ Creatinine-Detect™.
Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants pour masquer les substances réglementées dans les échantillons d’urine avec les tests de validation d’échantillons Thermo Scientific™ DRI™ Indiko™ Creatinine-Detect™. Liquides et prêts à l’emploi, ces tests peuvent être utilisés sur une multitude d’analyseurs de chimie générale.
  • Méthode complète et automatisée pour tester l’intégrité et l’adultération de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Test de validation d’échantillons DRI Creatine-Detect
Substances à analyser détectables Créatinine
Type d’échantillon Urine
Type Réactif
Quantité 3 x 18 ml