Learn More
Drierite™, indiquant (CaSOsubscript 4), -6 maille, Thermo Scientific™
Code produit 15411867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2270 g
Conditionnement:
2270g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411867 2270 g 2270g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15411867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043064.=A
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite
Couleur Bleu
Forme physique Granulaire
CAS 7778-18-9
Quantité 2270 g
Formule moléculaire CaO4S
Numéro MDL MFCD00010912
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln..
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC sulfate de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Qualité Laboratoire
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement