Learn More
Drierite™ , indiquant (CaSO{4}), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2270 g
Conditionnement:
2270g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431867 2270 g 2270g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15431867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043065.=A
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite
Couleur Bleu
Forme physique Granulaire
CAS 7778-18-9
Quantité 2270 g
Formule moléculaire CaO4S
Numéro MDL MFCD00010912
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln..
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC sulfate de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Qualité Laboratoire
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement