Learn More
Drierite™, granulés bleus, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2270 g
Conditionnement:
2270g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423017 2270 g 2270g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15423017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089751.=A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mole
Drierite™, indicating (CaSO{4}) is used in drying of air, industrial gases, refrigerants and many organic liquids. It is used to maintain a dry atmosphere in storage spaces, vaults and commercial packages. It is utilized for the protection of hygroscopic materials, corrosion, rust, and other deterioration caused by high humidity. Further, it is used as an additive in polymer formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nom IUPAC sulfate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite
Note relative au nom Indicating
Couleur Bleu
Forme physique Maille granulaire-8
Quantité 2270 g
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Slightly soluble aq. soln..
Sensibilité Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Drierite, indicating
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobaltous chloride
RUO– À des fins de recherche uniquement