Learn More
Drierite™, indiquant (CaSOsubscript 4), -6 maille, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2270 g
Conditionnement:
2270g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491857 2270 g 2270g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15491857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043063.=A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nom IUPAC sulfate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite
Couleur Bleu
Forme physique Granulaire
Quantité 2270 g
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln..
Sensibilité Hygroscopic
Qualité Laboratoire
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Drierite, indicating
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium sulphate
RUO– À des fins de recherche uniquement