Learn More
Drierite, avec indicateur, 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10082880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10082880 2 kg Flacon en verre 2kg
10276750 500 g Flacon en verre 500g
10722934 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10082880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219090020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    319.65€ / 2kg
    Économisez 53.35€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Drierite, CaO4S, Numéro CAS-7778-18-9, 7646-79-9, 5 kg, 39,09 %, 0,68 %, CHEBI:31346, 3,25 %, bleu, 01,107, 136,13, mention d’avertissement GHS :danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9 , 7646-79-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite™
Note relative au nom With indicator, 8 Mesh
Couleur Bleu
Forme physique Granulaire
Quantité 2 kg
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
Nom IUPAC calcium ; sulfate
Poids de la formule 136.13
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Drierite, with indicator
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride