Learn More
Drierite, régulier (CaSO4 ;), -6 maille, qualité laboratoire, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Drierite |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Granulaire |
| CAS | 7778-18-9 |
| Quantité | 2270 g |
| Formule moléculaire | CaO4S |
| Numéro MDL | MFCD00010912 |
| Odeur | Odorless |
| Informations sur la solubilité | Soluble aq. soln.. |
| Clé InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement