Learn More
Drierite™, sans indicateur, maillage 10-20, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964251 10 kg Récipient en plastique 10kg
10472601 500 g Flacon en verre 500g
10348020 2 kg Bouteille en plastique 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11964251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219060100
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite™
Point de fusion 1450.0°C
Forme physique Granulaire
Quantité 10 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
Nom IUPAC sulfate de calcium
Poids de la formule 136.14