Learn More
Drierite™, sans indicateur, 4 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Drierite™ |
| Point de fusion | 1450.0°C |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 10 kg |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
| Nom IUPAC | calcium ; sulfate |
| Poids de la formule | 136.14 |