Learn More
Drierite™, sans indicateur, 6 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11944251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11944251 10 kg Récipient en plastique 10kg
10452411 500 g Flacon en verre 500g
10722071 2 kg Flacon en plastique 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11944251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219040100
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite™
Point de fusion 1450.0°C
Forme physique Granulaire
Quantité 10 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
Nom IUPAC calcium ; sulfate
Poids de la formule 136.14