Learn More
Buerkle™ Tête de forage pour l’échantillonnage de carcasses
Code produit 16545260 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16545260 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16545260 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53881010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    110.10€ / 1 pièces
    Économisez 1.90€
    1% de réduction
En stock
La tête de forage pour l’échantillonnage des carcasses Buerkle est dotée d’une douille hexagonale pour porte-embout ou mandrins.
  • Les entreprises d’abattage (abattoirs, boucherie, etc.) sont tenues dans le cadre du contrôle des procédés opérationnels et de la surveillance de l’hygiène d’abattage d’effectuer régulièrement des examens microbiologiques des carcasses de bovins, de porcs, de moutons, de chèvres et de chevaux, etc.
  • Les échantillonneurs pour l’échantillonnage des carcasses sont similaires à ceux d’un foret à liège
  • Ils peuvent être utilisés dans le procédé de poinçon (un processus destructeur, également appelé forage de liège ou procédé d’excision) pour enlever un échantillon circulaire de tissu de 5 cm² de la surface
  • Une fois l’échantillon perforé coupé, il est retiré de la carcasse avec un scalpel et des pinces
  • Les perceuses d’échantillonnage peuvent également être utilisées à d’autres fins d’échantillonnage, notamment l’histologie, la médecine, les industries alimentaires et des articles de luxe, les usines de fromages et l’agriculture
  • Le bord tranchant en acier inox permet de découper facilement les échantillons
  • Un trou dans la couronne empêche la compression de l’air et est également utilisé pour éjecter les échantillons
  • Les échantillonneurs sont faciles à stériliser, par exemple par flambage ou stérilisation à la vapeur
  • Pour l’échantillonnage conformément à la norme DIN EN ISO 17604:2015-12
  • Surface de coupe de 25 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête de forage
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de matériel
À utiliser avec (application) Échantillonnage de carcasses
À utiliser avec (équipement) Tournevis sans fil ou machine de perçage ; scalpel et brucelles
Diamètre (impériale) du noyau 0.98 in.
Diamètre (impériale) externe 1.06 in.
Diamètre (impériale) du dessus extérieur 0,98 po
Diamètre (métrique) du noyau 25 mm
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 25 mm
Longueur (impériale) 2.05 in.
Longueur (métrique) 52 mm