Learn More
Buerkle™ Unité d’entraînement pour pompe AccuOne / EnergyOne
Code produit 11931641 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompe AccuOne / EnergyOne
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
11931641 Pompe AccuOne / EnergyOne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11931641 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 59003030
Expédition estimée: 23-10-2026
Facilite le transfert de petites quantités de milieux aqueux jusqu’à 300 mPas à partir de boîtes, barils et récipients à col étroit avec une ouverture minimale de 32 mm.
  • Entraînement sans batterie rechargeable / bloc d’alimentation
  • Pour une utilisation avec les pompes Buerkle™ AccuOne / EnergyOne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Unité d’entraînement
À utiliser avec Pompe AccuOne / EnergyOne