Learn More
Drofenine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16414577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16414577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16414577 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1239
MedChemExpress Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Drofenine hydrochloride
CAS 548-66-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H32ClNO2
Quantité 50 mg
Synonyme Hexahydroadiphenine hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 75 mg/mL (211.91 mM) ∣H2O : ≥ 33.3 mg/mL (94.09 mM)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(C1CCCCC1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 353.93
Poids de la formule 353.93
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation