Learn More
Dronedarone Hydrochloride, MedChemExpress
Description
Dronedarone Hydrochloride is a non-iodinated amiodarone derivative that inhibits Na+, K+ and Ca2+ currents.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dronedarone Hydrochloride |
| CAS | 141625-93-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C31H45ClN2O5S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.29 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C(OC(CCCC)=C2C(C3=CC=C(OCCCN(CCCC)CCCC)C=C3)=O)C2=C1)=O.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 593.22 |
| Poids de la formule | 593.22 |
| Afficher plus |