Learn More
Chlorhydrate de dronedarone, TRC
Code produit 30137213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137213 25 mg 25mg
30134547 50 mg 50mg
30008475 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137213 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD67944525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141625-93-6
Formule moléculaire C31 H44 N2 O5 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 593.22
Synonyme Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, monohydrochloride (9CI), Dronedarone hydrochloride, Multaq
Nom IUPAC N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyle]-1-benzofuran-5-yl]méthanesulfonamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(=O)(=O)C)cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Dronedarone Hydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
Poids de la formule 592.2738